Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X)
Artikelnummer. 12673967 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
125 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
125ml
Artikelnummer. 12673967
Brand: Epredia™ TA125PT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Anvend en vaskebuffer til immunmærkningsteknikker med Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X).
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Tilføjet for at fremme mere effektive vaske, hvilket resulterer i nedsat uspecifik baggrundsfarvning
  • Hjælper reagensspredning på objektglas
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved stuetemperatur. Holdbar i 2 år fra fremstillingsdato. Brug fortyndet opløsning inden for en uge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBS og Tween
Koncentration 20X
Til brug med (applikation) Anatomisk patologi
pH 7.6
Mængde 125 mL
Til in vitro diagnostisk brug