Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X) Artikelnummer.: 12364443
Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X)
Artikelnummer. 12364443 Shop alle Epredia produkter
1000 mL, 1000ml
Mængde:
125 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
125ml
Artikelnummer. 12364443
Brand: Epredia™ TA999PT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvend en vaskebuffer til immunmærkningsteknikker med Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X).
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Tilføjet for at fremme mere effektive vaske, hvilket resulterer i nedsat uspecifik baggrundsfarvning
  • Hjælper reagensspredning på objektglas
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved stuetemperatur. Holdbar i 2 år fra fremstillingsdato. Brug fortyndet opløsning inden for en uge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBS og Tween
Koncentration 20X
Til brug med (applikation) Anatomisk patologi
Mængde 1000 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer74610937 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 ArtikelnummerTA-999-PT
Partinummer74610937 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/05/2022 ArtikelnummerTA-999-PT
Partinummer74497698 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/01/2022 ArtikelnummerTA-999-PT
Til in vitro diagnostisk brug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X) >