Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand (25X)
Artikelnummer. 12613967 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 12613967
Brand: Epredia™ TA125PB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvande Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand (25X) før brug til fremstilling af stamopløsning, der fungerer som en ideel vaskebuffer til immunmærkningsteknikker.
  • Til in vitro diagnostisk brug
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved stuetemperatur. Stabil i op til to år. Brug fortyndet opløsning inden for en uge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 25 X
Til brug med (applikation) Sundhedspleje
Mængde 125 ml
Løsningstype Fosfatbufret saltvand