Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Vandigt monteringsmedium
Artikelnummer. 12695925 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
6 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
30ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12695925 30 ml 30ml
12685925 6 ml 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695925 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA030FM
 Begrænset vare
På lager
Forøg FITC-intensiteten i fluorescensmikroskopi med Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Vandigt monteringsmedium.
  • Reducerer falmning
  • Immobiliserer dækglas over vævssnit
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved 2° -8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C
Volumen (metrisk) 30 ml