Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Vandigt monteringsmedium
Artikelnummer. 12685925 Shop alle Epredia produkter
Volumen (metrisk):
6 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
30ml
6ml
Artikelnummer. 12685925
Brand: Epredia™ TA006FM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forøg FITC-intensiteten i fluorescensmikroskopi med Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Vandigt monteringsmedium.
  • Reduces fading
  • Immobilizes cover glass over tissue section
Storage Conditions: Store at 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 2° to 8°C
Volumen (metrisk) 6 ml