Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Pepsin Solution for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Artikelnummer. 12628296 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12628296 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 12628296 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. AP9007005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Improve the immunoreactivity of many antigens in formaldehyde fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Pepsin Solution for Enzyme-Induced Epitope Retrieval.
  • pH 2.0
  • Single-component, ready-to-use format
Storage Conditions: Store at 4°C. Stable for 12 months when stored at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 5 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Produkttype Pepsin
Mængde 5 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemi
pH 2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5 ML PEPSIN SOLUTION FOR ENZYME-INDUCED EPITOPE Retrieval (ready to use) CE IVD 5mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin