Få mere at vide
pan-Actin Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments.
865.00 DKK - 6490.00 DKK
Tekniske data
Antigen Actin, pan Ab-5
Klon ACTN05; same as C4
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Form Concentrated
Se flere specifikationer
Produkter 8
Produktkode Brand Mængde Konjugeret Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Konjugeret Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
12609496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-B0
100 μL Biotin 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12619496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-B1
500 μL Biotin 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12699486
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-B
1 mL Biotin 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12639496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12649496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3355.00 DKK
2841.88 DKK / 500µL
Save 513.12 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12629496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12659496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12669496
Dokumentvisning
Epredia
MS-1295-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Mouse
Clone: ACTN05; same as C4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Mouse, Dog, Pig, Rabbit, Rat, Chicken, Dictyostelium discoideum and Physarum polycephalum. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Chicken gizzard actin
Positive Control: HeLa cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Tekniske data
Tekniske data
Actin, pan Ab-5
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Concentrated
RUO
Bovine, Canine, Chicken, Human, Mouse, P. polycephalum, Pig, Rabbit, Rat
IgG1 κ
ACTN05; same as C4
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Chicken gizzard actin
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater