Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Mayer's Hematoxylin
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
60 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
60ml
Beskrivelse
- Requires slightly longer application periods
- Based on the original formulation developed by Mayer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Room temperature |
| Produkttype | Hematoxylin |
| Mængde | 125 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mayer's Hematoxylin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: glycerin, acetic acid
For in vitro diagnostic use