Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Mayer's Hematoxylin
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
60 ml
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
60ml
Beskrivelse
- Requires slightly longer application periods
- Based on the original formulation developed by Mayer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Room temperature |
| Produkttype | Hematoxylin |
| Mængde | 60 ml |
| Til brug med (applikation) | Healthcare |
For in vitro diagnostic use