Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
994.00 DKK - 4522.53 DKK
Tekniske data
Antigen Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3
Klon K1H8
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 5
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
12620227
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1826-S0
100 μL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12630227
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1826-S1
500 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3495.00 DKK
2961.64 DKK / 500µL
Save 533.36 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12610227
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1826-S
1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4975.00 DKK
4522.53 DKK / 1ml
Save 452.47 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12690217
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1826-R7
7 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2170.00 DKK
1841.29 DKK / 7ml
Save 328.71 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12600227
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1826-RQ
12 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Human papilloma virus is non-enveloped double stranded circular DNA virus with icosahedral capsid.
Host Species: Mouse
Clone: K1H8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human Papilloma Virus type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 42, 51, 52, 56 and 58.
Epitope: Nonconfirmational internal linear epitope of major capsid protein
Immunogen: Alkaline disrupted HPV type 1
Molecular Weight: 57kDa (major band)
Positive Control: Infected cells and tissue
Cellular Localization: Nuclei of infected cells
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ASR, IVD
Alkaline disrupted HPV type 1
K1H8
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater