Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer M (100X)
Artikelnummer. 12613987 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
9 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
135ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12613987 9 x 15 ml 135ml
1 options
Artikelnummer. 12613987 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA135HBM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Udfør varmeinduceret epitop-hentning (HIER) på formalinfikserede paraffinindlejrede vævssnit ved hjælp af Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer M (100X)
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Opbevares ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Fortynding 100X
Produkttype HIER
Mængde 9 x 15 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemi
pH 6 til 7
Regulatorisk status IVD
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X9 HIER BUFFER M, 9 BT/CS, (100X CONCENTRATE), 100X stock solution, must be diluted 100 fold
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone