Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer L (100X)
Artikelnummer. 12693977 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
9 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
135ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12693977 9 x 15 ml 135ml
1 options
Artikelnummer. 12693977 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA135HBL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Udfør varmeinduceret epitop-hentning (HIER) på formalinfikserede paraffinindlejrede vævssnit ved hjælp af Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer L (100X).
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Fortynding 100X
Produkttype HIER
Mængde 9 x 15 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemi
pH 6 til 7
Regulatorisk status IVD