Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
948.60 DKK - 3814.80 DKK
Tekniske data
Antigen Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1
Klon CS1+CS2+CS3+CS4
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Mængde Form Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Form Pris Antal & tilgængelighed  
12699856
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1458-S0
100 μL Concentrated
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12609866
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1458-S1
500 μL Concentrated
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12689856
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1458-S
1 mL Concentrated
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12679856
Dokumentvisning
Epredia™
MS-1458-R7
7 mL Prediluted
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Mouse
Clone: CS1 + CS2 + CS3 + CS4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: EBV-positive cells
Epitope: Located in the internal part of the membrane-associated viral LMP
Immunogen: EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Molecular Weight: 60 kDa (LMP)
Positive Control: EBV-positive lymphoblastoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ASR, IVD
EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Primary
CS1+CS2+CS3+CS4
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease
IgG2a κ
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater