Få mere at vide
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-11 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in western blotting and immunoprecipitation experiments.
Brand:  Epredia MS-396-P0
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12661307
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Descripción
Descripción
EGFR is a type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: 199.12
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Extracellular domain of human recombinant EGFR protein
Molecular Weight: 170 kDa (wild type) and 145 kDa (vIII variant)
Positive Control: A431 cells
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native only)
  • Effect on EGF Binding (Noninhibitory)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-11
199.12
Unconjugated
Extracellular domain of human recombinant EGFR protein
RUO
Primary
Concentrated
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
100 μL
EGFR Family
Human
IgG2a
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado