Få mere at vide
Cytokeratin 7 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 7 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
953.70 DKK - 4013.70 DKK
Tekniske data
Antigen Cytokeratin 7 Ab-2
Klon OV-TL 12/30
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 7
Produktkode Brand Mængde Form Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Form Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
12649636
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12669636
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12679636
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12659636
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3065.00 DKK
2599.67 DKK / 500µL
Save 465.33 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12639636
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4065.00 DKK
3457.49 DKK / 1ml
Save 607.51 DKK
14% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12619646
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-R7
7 mL Prediluted Prediluted
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12609646
Dokumentvisning
Epredia
MS-1352-RQ
12 mL Ready-to-Use Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3310.00 DKK
2809.55 DKK / 12ml
Save 500.45 DKK
15% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Cytokeratin 7 is a basic cytokeratin which is found in most glandular and transitional epithelia but not in the stratified squamous epithelia. Keratin 7 is expressed in the epithelial cells of ovary, lung, and breast but not of colon, prostate, or gastrointestinal tract. Antibody to cytokeratin is useful in distinguishing ovarian carcinomas (keratin 7+) from colon carcinomas (keratin 7-).
Host Species: Mouse
Clone: OV-TL 12/30
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: OTN II ovarian carcinoma cell line
Molecular Weight: 54 kDa
Positive Control: Ovarian CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
Cytokeratin 7 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
OTN II ovarian carcinoma cell line
OV-TL 12/30
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater