Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Citratbuffer til varmeinduceret epitophentning (10X)
Shop alle Epredia produkterDescription
- Citratbuffer, pH 6,0
- 10X stamopløsning
- Fortyndes 10 gange med destilleret vand før brug
- Opbevares ved stuetemperatur.
- Stabil i op til 18 måneder.
- Indeholder ingen konserveringsmidler.
- I perioder længere end 3 måneder opbevares ved 2-8 °C.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Fortynding | 10X |
| Produkttype | Citratbuffer |
| Mængde | 500 ml |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemi |
| pH | 6 |
Kun til forskningsbrug