Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Antistoffortynder OP Quanto
Artikelnummer. 12643957 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 12643957
Brand: Epredia™ TA125ADQ
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå sprød farvning, mens du minimerer baggrundsfarvning med Epredia™ Lab Vision™ Antistoffortynder OP Quanto.
  • Indeholder et proteinstabiliserende middel og konserveringsmiddel
  • Velegnet til brug som negativ kontrolreagens under immunhistokemisk farvning
  • Koncentrerede antistoffer kan fortyndes til den passende titer specificeret på det individuelle antistofdatablad eller bestemmes af brugeren for at opnå optimal farvning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 125 mL
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype Antistoffortynder
Mængde 125 mL
Til in vitro diagnostisk brug