Få mere at vide
Berkshire Lab-Tips™ Spidshovedet vatpind
Artikelnummer. 17887290 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
2,75 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17887290 2,75 tommer
1 options
Artikelnummer. 17887290 Leverandør Berkshire Leverandørnr. LT070P20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4331.25 DKK
    3879.04 DKK / Pakke med 2000
    Spare 452.21 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-02-2027
LTO70P-podepinden med spidst hoved er en fremragende podepind til præcisionsrengøring.
  • Renrumsvasket polyurethanskum over stiv spids
  • 100 ppi åbencellet skum
  • Polypropylenhåndtag med termisk bundet hoved
  • Vasket og pakket i klasse 10 {ISO klasse 4} renrum
  • Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
  • God kemisk resistens
  • Blødt og ikke-slibende uden forurenende klæbemidler
  • Fri for silikone, amider og DOP
  • Rammet overflade for forbedret rengøringsevne
Tekniske data
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Renrums vatpind
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Plast
Tip stil Spidse
Tip materiale Skum