Beskrivelse
- Komprimeret, 100 ppi polyurethanskum
- Termisk bundet hoved
- Polyurethanskum over stiv kerne
- Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
- God kemisk resistens
- Blødt og ikke-slibende uden forurenende klæbemidler
- God sugeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Produkttype | Renrums vatpind |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Klæbende type | Termisk |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Tip stil | Stiv |
| Tip materiale | Skum |