Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab skammel på hjul
Artikelnummer. 17786689 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type: Taburet
Artikelnummer.
17786689 Type: Taburet
1 options
Artikelnummer. 17786689
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den ukomplicerede løsning til korte siddeperioder. Den er trinløst højdejusterbar og kan nemt betjenes ved hjælp af den roterende udløserring.
  • Ekstra stort sæde med en diameter på 40 cm
  • Nem at rengøre, lav vedligeholdelse
  • Polstring kantbeskytter
Tekniske data
Produkttype Taburet
Farve Sort
Justerbar (højde) 460 til 630 mm
Justerbar Højdejusterbar med praktisk ringudløser
Certificeringer/compliance GS-mærke for testet sikkerhed iht. DIN 68877
Slutte PU-skum
Til brug med (applikation) Til sporadisk arbejde i laboratoriet
Rammemateriale Aluminium, poleret
Inkluderer Sæde, gasfjeder, gasfjederbetræk, 5-stjernet fodbund, hjul
Løft type Gasløft højdejustering ved praktisk ringudløsning
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde Justerbar fra 460 til 630 mm
garanti 10 år
Vægt (metrisk) 7 kg
Hjultype Bløde hjul til hårde gulve
Bredde (metrisk) 640 mm
Med hjul Ja
Vis mere Vis mindre
Opfylder biosikkerhedsniveau S1 og S2, GMP kompatibel