Få mere at vide
SymLine Laboratorievask med afløb
Artikelnummer. 17987250
Skift visning
Inkluderer:
G 1,5 tommer. OD tråd
GL 25 Tråd
Rør 32 mm (OD), Lodret
Rør 32 mm (OD), Vinklet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17987250 G 1,5 tommer. OD tråd
17937270 GL 25 Tråd
17977250 Rør 32 mm (OD), Lodret
17947270 Rør 32 mm (OD), Vinklet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17987250 Leverandør SymLine Leverandørnr. 118020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 DKK
    4393.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 381.65 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Labvask med afløb til integration i stinkskabe eller på bordplader for nem bortskaffelse af flydende opløsningsmiddelaffald i store mængder.
  • Fremstillet af dissipativ PE-HD-EL
  • Sokkel med integreret hældning for fuldstændig tømning
  • Afdryp med aftagelig si
Tekniske data
Farve Sort
Materiale HDPE
Type Laboratorievask
Inkluderer G 1,5 tommer. OD tråd
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 190 mm