Få mere at vide
SymLine Laboratorievask med afløb Artikelnummer.: 17977250
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
SymLine Laboratorievask med afløb
Artikelnummer. 17977250
Rør 32 mm (OD), Lodret
Inkluderer:
G 1,5 tommer. OD tråd
GL 25 Tråd
Rør 32 mm (OD), Lodret
Rør 32 mm (OD), Vinklet
Artikelnummer. 17977250
Brand: SymLine 118024
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Labvask med afløb til integration i stinkskabe eller på bordplader for nem bortskaffelse af flydende opløsningsmiddelaffald i store mængder.
  • Fremstillet af dissipativ PE-HD-EL
  • Sokkel med integreret hældning for fuldstændig tømning
  • Afdryp med aftagelig si
Tekniske data
Farve Sort
Materiale HDPE
Type Laboratorievask
Inkluderer Rør 32 mm (OD), Lodret
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 190 mm
  • Multiple Manufacturers
    From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.
    Promo Code: 24132
    Expires2025-08-24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SymLine Laboratorievask med afløb >