Få mere at vide
SymLine Laboratorievask med afløb
Inkluderer:
G 1,5 tommer. OD tråd
GL 25 Tråd
Rør 32 mm (OD), Lodret
Rør 32 mm (OD), Vinklet
Beskrivelse
- Fremstillet af dissipativ PE-HD-EL
- Sokkel med integreret hældning for fuldstændig tømning
- Afdryp med aftagelig si
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Sort |
Materiale | HDPE |
Type | Laboratorievask |
Inkluderer | Rør 32 mm (OD), Vinklet |
Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 190 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SymLine Laboratorievask med afløb >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion