Få mere at vide
SymLine Laboratorievask med afløb
Inkluderer:
G 1,5 tommer. OD tråd
GL 25 Tråd
Rør 32 mm (OD), Lodret
Rør 32 mm (OD), Vinklet
Beskrivelse
- Fremstillet af dissipativ PE-HD-EL
- Sokkel med integreret hældning for fuldstændig tømning
- Afdryp med aftagelig si
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | HDPE |
| Type | Laboratorievask |
| Inkluderer | GL 25 Tråd |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 190 mm |