Få mere at vide
SymLine Dæk til laboratorievask
Artikelnummer. 17997250
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 5 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17997250 400 x 300 x 5 mm
1 options
Artikelnummer. 17997250 Leverandør SymLine Leverandørnr. 118026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    984.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.28 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Laboratorievaskafdækning til integration i stinkskabe eller på bordplader for nem bortskaffelse af flydende opløsningsmiddelaffald i store mængder.
  • Fremstillet af dissipativ PE-HD-EL
  • Sokkel med integreret hældning for fuldstændig tømning
  • Afdryp med aftagelig si
Tekniske data
Farve Sort
Materiale HDPE
Type Cupsink Cover
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 5 mm