Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lab Køleskab/fryser ES-serien, 159/109 L
Artikelnummer. 15761987 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk) køleskab:
159 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) køleskab
15761987 159 l
1 options
Artikelnummer. 15761987 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 263CAEVTSC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug plads i små arbejdsområder med Thermo Scientific ES Series Combination Lab Køleskab/Fryser, designet til rutinemæssig prøvebeskyttelse.
  • Integreret controller
  • Digitalt display
  • Alarmer for høj/lav temperatur
  • Standard dørlåse
  • Lavt energiforbrug
  • Adgangsporte
  • CE-mærke
  • Anbefales til generel laboratorieopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kombineret Køle/Fryser til almindelig brug
Kapacitet (metrisk) fryser 109 L
Kapacitet (metrisk) køleskab 159 l
Temperaturområde (fryser) -12 °C til -20 °C
Temperaturområde (køleskab) 1 °C til 11 °C
Antal døre 2
Hylder 3 (køleskab), 1 (fryser)
Afrimning Område for
Overvågningsmuligheder Alarm
Kølemiddel R600A
Rack kapacitet 13
Certificeringer/compliance CE
Mål (L x B x H) Udvendig 24 x 21,4 x 66 tommer. (60 x 54,5 x 168 cm)
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A