Få mere at vide
TexWrite™ 22 Cleanroom Bond Paper
Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Beskrivelse
- Ingen organiske fyldstoffer
- Ingen naturlige latex bindemidler
- Høj styrke og fremragende varmebestandighed
- Fremragende toner vedhæftning
- Renrum pakket
- Præcisionsskårne kanter
- Meget lavt antal partikler og natriumniveauer
- Reduceret ion- og metalforurening
- Kompatibel med toner og offsettryk
- Autoklaverbar til brug i sterile omgivelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 297 x 210 mm |
| Længde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 210 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Standard-duty og højhastigheds laserprintere og kopimaskiner |
| Størrelse | A4 |