Få mere at vide
Eagle™ Lab-pakker med påskruningslåg
Artikelnummer. p-7227267
Kapacitet (metrisk):
75,7 l
113 l
217 l
Artikelnummer. 17752308
Brand: Eagle™ EDR16500YL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eagle Lab Packs er ideelle til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, inddæmning af spild og oprydning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding.
  • Eagle Lab Pack-tromler er konstrueret af gul blæsestøbt polyethylen med høj densitet (HDPE) med UV-hæmmere, er holdbare og lette, vejr- og kemikaliebestandige og skruelåg
  • Ideel til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, indeslutning af spild og oprensning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding
  • Laboratoriepakker/tromler med åbent hoved - til brug med mindre ikke-beskadigede flasker, dåser, kardeller og 5-gallon spande med ikke-lækkende farlige materialer - hvis de lækker, skal de pakkes med tilstrækkelige sorbenter til - INGEN GRATIS VÆSKER
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 75,7 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer
Materiale Polyethylen