Få mere at vide
Eagle™ Lab-pakker med påskruningslåg
Artikelnummer. 17762308
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75,7 l
113 l
217 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17762308 217 l
17752308 75,7 l
17742308 113 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17762308 Leverandør Eagle™ Leverandørnr. EDR16570YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.50 DKK
    1734.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 270.96 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Eagle Lab Packs er ideelle til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, inddæmning af spild og oprydning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding.
  • Eagle Lab Pack-tromler er konstrueret af gul blæsestøbt polyethylen med høj densitet (HDPE) med UV-hæmmere, er holdbare og lette, vejr- og kemikaliebestandige og skruelåg
  • Ideel til sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer, indeslutning af spild og oprensning af farlige materialer, original forsendelsesbeholder, bortskaffelse af bioaffald og forbrænding
  • Laboratoriepakker/tromler med åbent hoved - til brug med mindre ikke-beskadigede flasker, dåser, kardeller og 5-gallon spande med ikke-lækkende farlige materialer - hvis de lækker, skal de pakkes med tilstrækkelige sorbenter til - INGEN GRATIS VÆSKER
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 217 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring, håndtering og transport af farlige materialer
Materiale Polyethylen