Få mere at vide
Carbolite™ Lab ovn
Artikelnummer. 12049129
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12049129 30 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12049129 Leverandør Carbolite™ Leverandørnr. LHT4030230SN+TMPR38301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55620.00 DKK
    40612.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 15007.76 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Type Laboratorieovn
Antal hylder 2
Længde (metrisk) 270 mm
Bredde (metrisk) 830 mm
Dybde (metrisk) 270 mm
Dybde (metrisk) interiør 305 mm