Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratoriemodul til 4 distributører
Artikelnummer. 17117864 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til 4 distributører
Artikelnummer.
17117864 Til 4 distributører
1 options
Artikelnummer. 17117864
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modulsystem skaber fleksibilitet i forhold til at skifte til forskellige læs gods, og hjælper med at undgå tunge løft og sikrer dermed det bedst mulige ergonomiske arbejdsmiljø.
  • Glasmodul til 4 injektorenheder med en 115 mm enhedspositionsspredning
Tekniske data
Produkttype Lab modul
Til brug med (udstyr) 4 distributører