Få mere at vide
OHAUS™ Lab Lift
Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
102 x 102 (L x B) platform
152 x 152 (L x B) platform
203 x 203 (L x B) platform
254 x 254 (L x B) platform
305 x 305 (L x B) platform
406 x 406 (L x B) platform
76 x 76 (L x B) platform
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
- Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
- Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lab Lift |
| Materiale | Aluminium |
| Oversigt | Klemme, støtte, laboratorieløft, CLR-LBLFTA010 |
| Højde (metrisk) | 64 til 127 mm |
| Størrelse | 102 x 102 (L x B) platform |