Få mere at vide
OHAUS™ Lab Lift
Artikelnummer. 15722429 Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
102 x 102 (L x B) platform
152 x 152 (L x B) platform
203 x 203 (L x B) platform
254 x 254 (L x B) platform
305 x 305 (L x B) platform
406 x 406 (L x B) platform
76 x 76 (L x B) platform
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722429
Brand: OHAUS™ 30400010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Lab Lift giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
  • Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
  • Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Lab Lift
Materiale Aluminium
Oversigt Klemme, støtte, laboratorieløft, CLR-LBLFTA025
Højde (metrisk) 89 til 330 mm
Størrelse 254 x 254 (L x B) platform