Få mere at vide
Bochem™ Lab Jack
Artikelnummer. 10505421
Materiale:
Anodiseret aluminium
Artikelnummer. 10505421
Brand: Bochem™ 11091
Tilslut det blå anodiserede aluminium Bochem™ Lab Jack til et specielt justeringshjul ved hjælp af en skralde (medfølger).
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium
Længde (metrisk) base 200 mm
Bredde (metrisk) base 200 mm
Inkluderer Skralde