Få mere at vide
Berthold Technologies Laboratoriedonkraft med bord 200 x 200 mm
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
- Kamerapositionen i Berthold NightSHADE in vivo-billedsystemet er fast
- Laboratoriestikket løfter prøven tættere på kameraet
- Understøtter billeddannelse af små prøver
- Muliggør billeddannelse af specifikke områder af større prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Støtte stativ |
| Til brug med (udstyr) | Billedbehandlingssystem |
| Dybde (metrisk) | 200 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |