Få mere at vide
Bochem™ Lab Jack med metalknop
Artikelnummer. p-7146763
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
Bredde (metrisk) base:
130 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15871797
Brand: Bochem™ 11123
Bochem™ Lab Jack med metalknop, der er ergonomisk, afrundet og brugervenlig.
  • Alle modeller er fremstillet efter DIN 12897
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Sakse-type design lavet af 18/10 stål
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning: 7 kg
  • Maksimal statisk driftsbelastning 30 kg
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 60 til 275 mm
Længde (metrisk) base 160 mm
Bredde (metrisk) base 130 mm
Trådstørrelse M8 x 1.25