Få mere at vide
Bochem™ Lab Jack med metalknop
Artikelnummer. 15881797
Skift visning
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
Bredde (metrisk) base:
130 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) base Bredde (metrisk) base Pakningsstørrelse
15881797 200 mm 200 mm -
15871797 160 mm 130 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15881797 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11133
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Bochem™ Lab Jack med metalknop, der er ergonomisk, afrundet og brugervenlig.
  • Alle modeller er fremstillet efter DIN 12897
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Sakse-type design lavet af 18/10 stål
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning: 7 kg
  • Maksimal statisk driftsbelastning 30 kg
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 60 til 275 mm
Længde (metrisk) base 200 mm
Bredde (metrisk) base 200 mm
Trådstørrelse M8 x 1.25