Få mere at vide
Bochem™ Lab-Jack
Artikelnummer. p-7146764
Længde (metrisk) base:
300 mm
900 mm
Bredde (metrisk) base:
300 mm
900 mm
Artikelnummer. 10431341
Brand: Bochem™ 11180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Lab-Jack med forbedret sakseteknologi og reducerede tolerancer.
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Alle modeller er fremstillet efter DIN 12897
  • På de større modeller anbefales brug af en skralde, som forbindes med et specielt justeringshjul
  • Skralden medfølger
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning: 15 kg
  • Maksimal statisk driftsbelastning 60 kg
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 90 til 470 mm
Længde (metrisk) base 300 mm
Bredde (metrisk) base 300 mm
Trådstørrelse M12 x 1.75