Få mere at vide
Bochem™ Lab-Jack
Artikelnummer. 10431341
Skift visning
Længde (metrisk) base:
300 mm
900 mm
Bredde (metrisk) base:
300 mm
900 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) base Bredde (metrisk) base
10431341 300 mm 300 mm
10711012 900 mm 900 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431341 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11180
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Lab-Jack med forbedret sakseteknologi og reducerede tolerancer.
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Alle modeller er fremstillet efter DIN 12897
  • På de større modeller anbefales brug af en skralde, som forbindes med et specielt justeringshjul
  • Skralden medfølger
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning: 15 kg
  • Maksimal statisk driftsbelastning 60 kg
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 90 til 470 mm
Længde (metrisk) base 300 mm
Bredde (metrisk) base 300 mm
Trådstørrelse M12 x 1.75