Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab-tørrestativsæt - væg-/bænkmontering
Artikelnummer. 17120041 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Lab glasvarer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
17120041 Lab glasvarer Hver
1 options
Artikelnummer. 17120041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 DKK
    1455.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 689.59 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det mest alsidige tørrestativ på markedet i dag
  • Har kanaler designet til mere konfiguration og for at beskytte mod brud
  • Tørrekurv til at opbevare små genstande og slids til at holde pipetter sikker under tørring
  • SureGrip Krog med patentanmeldt design for sikkert at gribe glasvarer på plads
  • Brug på bord eller væg:
    • Står alene på integreret hængslet stativ
    • Monteres nemt på væggen med inkluderet guide og hardware
  • Stativ lavet af slidstærkt polystyren
  • Kan holde op til 77 lb.
  • Samlede dimensioner 17,4 x 26 x 5,5 tommer. (44,1 x 66 x 13,9 cm)
  • Inkluderer:
    • 72 pinde: 36 små (grøn), 36 store (blå)
    • 2 tørrekurve
    • Drænrør
    • Monteringsvejledning& Hardware
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå, Blå, Grøn, Klar, Neutral
Holder Lab glasvarer
Materiale Plast
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Tørring Labware
Størrelse 17,4 x 26 x 5,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 441.96 x 660.4 x 139.7 mm
Produkttype Tørrestativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 14 cm
Bredde (metrisk) 66.04 cm