Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå, Grøn |
| Holder | Lab glasvarer |
| Materiale | ABS |
| Stillinger | 1 |
| Form | Cylindrical |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Lab-tørrestativ (120791 F) |
| Længde (metrisk) | Korte pløkker: 137,16 x 10,16 x 19,81 mm; Lange pløkker: 175,26 x 10,16 x 19,81 mm |
| Længde (engelsk) | Korte pinde: 5,4 x 0,4 x 0,78 in.; Lange pinde: 6,9 x 0,4 x 0,78 tommer. |
| Vis mere |