Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Silikone |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Lab-tørrestativ (120791 F) |
| Længde (metrisk) | 482.6 mm |
| Længde (engelsk) | 19 tommer |
| Produkttype | Tilbehør |
| Hylder | Ingen |