Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningskurv til laboratorietørrestativ
Artikelnummer. 17130041 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Lab glasvarer
Artikelnummer. Holder
17130041 Lab glasvarer
1 options
Artikelnummer. 17130041
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lab Tørrestativ erstatningskurv til Fisherbrand™ Lab tørrestativ sæt
  • Tørrekurv til at opbevare små genstande og slids til at holde pipetter sikker under tørring
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Lab glasvarer
Materiale ABS
Stillinger 1
Form Square
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Lab-tørrestativ (120791 F)
Størrelse 5,6 x 2,7 x 2,0 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 142.24 x 68.58 x 50.8 mm
Produkttype Kurv
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (metrisk) 6.9 cm