Description
- Høj IP-beskyttelsesklasse (IP 65)
- Skridsikkert, sikkert stativ
- Maks. omrøringsmængde ( H2O : 800mL)
- Hastighedsområde: 15 til 1500 rpm
Specifications
Specifications
| Hastighed | 15 til 1500 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Polyester |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 5 w |
| Højde (metrisk) | 12 mm |
| Toppladediameter (metrisk) | 100 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Model- | Hvid |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Show More |