Få mere at vide
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Beskrivelse
- Neutral pH-formulering til almen brug
- Ideel til skånsom rengøring af aluminium og letmetaller samt ethvert andet materiale
- Fri for rester - Efterlader ingen rester efter skylning med DI-vand
- Fortynd med vand til 2 % til brug i et ultralydsrenser eller til 1 % til en laboratorievasker
- Fortynd med enten postevand eller deioniseret vand
- Biologisk nedbrydeligt
Applikationer
- Til rengøring af følsomme metal-, plast-, glas- eller keramiske overflader
- Renser laboratoriesigter, aluminiumsoverflader før anodisering eller belægning og laserbearbejdede dele
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ultralyds rengøringsopløsning |
| Form | Væske |
| pH | Neutral |
| Indhold og opbevaring | Opbevar mellem °43 F til °85 F, holdbarhed 2 år |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af alle følsomme metal-, plast-, glas- eller keramiske overflader |
| Mængde | 1 stk. |
| Volumen (metrisk) | 25 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate