Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Triple timer/ur
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Tre kanaler til at tælle op/ned
- Samtidig visning, time-out og 60 sekunders hørbar alarm
- Kanaler kan startes uafhængigt eller samtidigt
- Timeren tæller automatisk op efter nedtælling til nul
- Hukommelse genkald
- 20 timer. timing kapacitet
- 10,5 displaycifre, H mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Timer/ur |
| Tidsområde | 20 timer |
| Alarmer | Hørbar |
| Vise | Digital |
| Oversigt | Lab Alert™ Triple timer/ur |
| Antal kanaler | 3 |
| Batteritype | AAA |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.6 cm |
| Vis mere |