Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Lommetimer/stopur/ur
Artikelnummer. 16300756 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Tidsområde:
100 hr.
Artikelnummer. 16300756
Brand: Heathrow Scientific™ HS24490D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriet Alert™ Lommetimer, stopur og ur i ét.
  • Fire uafhængige timingkanaler med visuelle og hørbare alarmer
  • Brug som stopur, op/ned-timer eller ur
  • Inkluderer fjederclips og magnetisk bagside
  • 100 timer. timing kapacitet
  • 6 displaycifre, H mm
Tekniske data
Produkttype Timer/ur
Tidsområde 100 hr.
Alarmer Hørbar/synlig
Vise Digital
Oversigt Lab Alert™ Lommetimer/stopur/ur
Batteritype LR44
Farve Grå
Længde (engelsk) 2,4''
Længde (metrisk) 6.1 cm
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Bredde (metrisk) 7.1 cm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Vægt (engelsk) 0.15 lb.
Vægt (metrisk) 0.07 kg