Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Fire-kanals timer/ur
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Tidsområde:
99 hr.
Beskrivelse
- Indstil tid uafhængigt eller samtidigt på fire kanaler
- Hørbare og visuelle alarmer angiver forløbet tid
- Skift nemt mellem kanaler og ur med topknapper
- Inkluderer fjederclips med magnetisk bagside
- Fire kanaler, 99 timer. timing kapacitet, 14 display cifre, H mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Timer/ur |
| Tidsområde | 99 hr. |
| Alarmer | Hørbar/synlig |
| Vise | Digital |
| Oversigt | Lab Alert™ Fire-kanals timer/ur |
| Antal kanaler | 4 |
| Batteritype | LR44 |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 7.3 cm |
| Vis mere |