Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ 4-vejs timer med whiteboard og pen
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Urfunktion tæller op eller ned til 24 timer og 59 minutter
- 4 timer-kanaler
- Står op eller fastgøres til en magnetisk overflade (magneter på bagsiden af enheden)
- Whiteboard og markeringspen medfølger
- Lyder, når tiden udløber
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stopur |
| Tidsområde | 24 timer |
| Alarmer | Hørbar |
| Nøjagtighed | 100% |
| Vise | Digital |
| Oversigt | Lab Alert™ 4-vejs timer med whiteboard og pen |
| Inkrementer | Timer og minutter |
| Antal kanaler | 4 |
| Batteritype | AAA |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |