Få mere at vide
Elgas™ LA613 Reservoir
Artikelnummer. 13135960
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13135960 75 L Hver
1 options
Artikelnummer. 13135960 Leverandør Elgas™ Leverandørnr. TAPEZI0075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18663.75 DKK
    11570.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 7093.24 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Elgas™ LA613 Reservoir er et stort volumen tilbehørsreservoir velegnet til PURELAB™ Option-S 7 og S 15 vandrensere.
  • Stort volumen (75L) reservoir
  • Velegnet til PURELAB™ Option-S 7 og S15 vandrensere.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mulighed S7/ S15 Vandrenser
Type Reservoir
Kapacitet (metrisk) 75 L